GF29076329
别名:
CR516010
1 of 10
Sigma-Aldrich
336289
硼化钛
GF11432618
碳化铬
594636
碳化铪(IV)
280801
碳化钽(IV)
255475
氮化硼试剂
GF08821245
碳化钛
GF09401891
Hafnium carbide
266620
硼
GF57564344
碳化锆
GF32480760
Tantalum carbide
99%
powder
Goodfellow 290-763-29
200 g
45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
氧化物和陶瓷_能源材料_材料科学-默克生命科学
能源材料_电池材料_高纯度金属_材料科学-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。