主要文件
GF28732743
Quartz - fused
tube, outside diameter 12.0 mm, length 200 mm, wall thickness 1.0 mm
别名:
SI617260
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101503
NACRES:
NA.23
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 287-327-43
长度
200 mm
外径
12.0 mm
壁厚度
1.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)