主要文件
GF18067305
镍/铁
wire, Ni 90%/Fe 10%, 0.5 mm diameter, length 1 m, temper as drawn
别名:
NJ235140
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 180-673-05
長度
1 m
直徑
0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)