Key Documents
GF08600194
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), rod, diam. 10 mm, L 1000 mm, condition semi-crystalline
别名:
ES307910
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 086-001-94
長度
1000 mm
直徑
10 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)