主要文件
GF05019667
聚苯并咪唑
(PBI), sheet, thickness 12 mm, size 100 × 100 mm, black
别名:
BI303130
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
表单
sheet
制造商/商品名称
Goodfellow 050-196-67
尺寸
100 × 100 mm
厚度
12 mm
颜色
black
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)