主要文件
GF03232965
Lanthanum oxide
powder, max. particle size 200 micron, weight 100 g
别名:
LA546010
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352303
NACRES:
NA.23
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 032-329-65
重量
100 g
最大零件尺寸
200 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1