主要文件
GF01795394
Alumina
rod, 2.0 mm diameter, length 2 mm, purity 99%
别名:
AL607921
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11181511
NACRES:
NA.23
方案
99%
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 017-953-94
长度
2 mm
直径
2.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)