Key Documents
GF68838340
Alumina
rod, length 150 mm, 2.0 mm diameter, purity 99%
别名:
AL607920
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 688-383-40
長度
150 mm
直徑
2.0 mm