Merck
E49207
Sigma-Aldrich
2-乙基噻吩
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8S
CAS号:
分子量:
112.19
Beilstein:
105402
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.513 (lit.)
bp
132-134 °C (lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCc1cccs1
InChI
1S/C6H8S/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI 密鑰
JCCCMAAJYSNBPR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
85.3 °F - closed cup
閃點(°C)
29.6 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1