Merck
510424
Sigma-Aldrich
3-丁基噻吩
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12S
CAS号:
分子量:
140.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
折射率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
181-183 °C (lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCc1ccsc1
InChI
1S/C8H12S/c1-2-3-4-8-5-6-9-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
KPOCSQCZXMATFR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
3-Butylthiophene is an alkylthiophene.
法律資訊
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
140.0 °F - closed cup
閃點(°C)
60 °C - closed cup