Merck
E33505
Sigma-Aldrich
异哌啶酸乙酯
98%
别名:
4-哌啶甲酸乙酯, 酚醛-4-羧酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H15NO2
CAS号:
分子量:
157.21
Beilstein:
118419
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)C1CCNCC1
InChI
1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-3-5-9-6-4-7/h7,9H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
RUJPPJYDHHAEEK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于合成以下物质的反应物:
  • SMN 蛋白调节剂
  • 甲醛催化的β-芳基和β-氨基取代叔族酯的串联双键迁移/共轭加成反应
  • 硝基咪唑啉酮的亲核开环硝基乙二胺
  • 心血管疾病治疗的RhoA抑制剂
  • 糖精衍生的Mannich碱作为抗菌剂和抗氧化剂
甲芳基和杂芳基MIDA硼酸酯的一锅还原胺化和Suzuki-Miyaura交叉偶联的反应物
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
176.0 °F - closed cup
閃點(°C)
80 °C - closed cup