Merck
E29508
Sigma-Aldrich
2-乙基己胺
98%
别名:
β-乙基己胺, 1-氨基--2-乙基己烷, 2-乙基-1-己胺, 2-乙基-1-氨基己烷, 2-乙基己胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2NH2
CAS号:
分子量:
129.24
Beilstein:
1209249
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
蒸汽压
1.2 mmHg ( 20 °C)
方案
98%
表单
liquid
自燃温度
563 °F
折射率
n20/D 1.431 (lit.)
沸点
169 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
密度
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCC(CC)CN
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3
InChI key
LTHNHFOGQMKPOV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
2-Ethyl-1-hexylamine can be used as a reactant to synthesize:
  • Carbonyl compounds through oxidative deamination by using N-tert-butylphenylsulfinimidoyl chloride.
  • Nitriles via Ru-catalyzed oxidation in the presence of molecular oxygen.
  • Alkyl isothiocyanates by reacting with carbon disulfide in the presence of a base.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
122.0 °F
闪点(°C)
50 °C
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)