Merck
D79004
Sigma-Aldrich
1,5-二氰基戊烷
98%
别名:
庚二腈, 五亚甲基二氰, 庚烷二腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NC(CH2)5CN
CAS号:
分子量:
122.17
Beilstein:
1742138
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
175-176 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
N#CCCCCCC#N
InChI
1S/C7H10N2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-5H2
InChI 密鑰
LLEVMYXEJUDBTA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
233.6 °F - closed cup
閃點(°C)
112 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1