Merck
D65607
Sigma-Aldrich
2,4-双(氯甲基)三甲基苯
95%
别名:
2,4-双(氯甲基)-1,3,5-三甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3C6H(CH2Cl)2
CAS号:
分子量:
217.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
95%
表单
solid
沸点
180 °C/20 mmHg (lit.)
mp
105-107 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1cc(C)c(CCl)c(C)c1CCl
InChI
1S/C11H14Cl2/c1-7-4-8(2)11(6-13)9(3)10(7)5-12/h4H,5-6H2,1-3H3
InChI key
JMNDJDCLOQRCJV-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1