Merck
D65003
Sigma-Aldrich
2,3-二氯马来酸酐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4Cl2O3
CAS号:
分子量:
166.95
Beilstein:
121027
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
97%
表单
crystals
SMILES字符串
ClC1=C(Cl)C(=O)OC1=O
InChI
1S/C4Cl2O3/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7
InChI key
AGULWIQIYWWFBJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)