Merck
105023
Sigma-Aldrich
溴马来酸酐
97%
别名:
3-溴-2,5,-二氢呋喃-2,5-二酮, 3-溴-2,5-呋喃二酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4HBrO3
CAS号:
分子量:
176.95
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.54 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
密度
1.905 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
BrC1=CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C4HBrO3/c5-2-1-3(6)8-4(2)7/h1H
InChI 密鑰
YPRMWCKXOZFJGF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)