Merck
D57450
Sigma-Aldrich
2,6-二氯苯甲酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H3CO2H
CAS号:
分子量:
191.01
Beilstein:
973858
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
powder
mp
139-142 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI 密鑰
MRUDNSFOFOQZDA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Petra Lovecka et al.
BioMed research international, 2015, 381264-381264 (2015-09-05)
The benzonitrile herbicides bromoxynil, chloroxynil, dichlobenil, and ioxynil have been used actively worldwide to control weeds in agriculture since 1970s. Even though dichlobenil is prohibited in EU since 2008, studies addressing the fate of benzonitrile herbicides in the environment show