Merck
D44405
Sigma-Aldrich
α,α′-二溴-邻二甲苯
97%
别名:
1,2-二(溴甲基)苯, 二溴邻二甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4(CH2Br)2
CAS号:
分子量:
263.96
Beilstein:
637159
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
91-94 °C (lit.)
密度
1.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
BrCc1ccccc1CBr
InChI
1S/C8H8Br2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H,5-6H2
InChI key
KGKAYWMGPDWLQZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)