Merck
D211656
Sigma-Aldrich
3,3-二苯基丙酸
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2CHCH2COOH
CAS号:
分子量:
226.27
Beilstein:
1912506
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
99%
表单
powder
mp
151-154 °C (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)CC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-15(17)11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2,(H,16,17)
InChI key
BZQGAPWJKAYCHR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)