化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
215-217 °C/743 mmHg (lit.)
密度
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1CCC(=O)N1C
InChI
1S/C6H11NO/c1-5-3-4-6(8)7(5)2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
FILVIKOEJGORQS-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
192.2 °F - closed cup
閃點(°C)
89 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter