Merck
90970
Supelco
γ-丁内酯
analytical standard
别名:
γ-羟基丁酸内酯, 4-羟基丁酸内酯, GBL
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6O2
CAS号:
分子量:
86.09
Beilstein:
105248
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽密度
3 (vs air)
蒸汽壓力
1.5 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.0% (GC)
自燃溫度
851 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
16 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.3% water
折射率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C1CCCO1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
InChI 密鑰
YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
γ-丁内酯(GBL)是γ-羟基丁酸(GHB)的内酯类似物,GHB是被滥用的药物,是哺乳动物脑组织中发现的一种天然物质,对中枢神经系统具有镇静作用。GBL被视为GHB的合法替代品,常见于饮料,如咖啡、苹果醋、茶、碳酸饮料等。
應用
γ-丁内酯可用作不同色谱技术定量测定意大利炒栗子、葡萄酒样品和饮料中分析物的分析标准品。
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
生化/生理作用
γ-羟基丁酸(GHB)前体。 可通过阻断多巴胺能神经元的脉冲流,抑制多巴胺释放。 γ-丁内酯预处理可用于检测自身受体诱导的多巴胺释放。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
208.4 °F - closed cup
閃點(°C)
98 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Simultaneous Quantification of $\gamma$-Hydroxybutyrate, $\gamma$-Butyrolactone, and 1, 4-Butanediol in Four Kinds of Beverages
Jin S, et al.
International Journal of Analytical Chemistry, 2020(1), 7-15 (2020)
Volatile compound analysis of SPME headspace and extract samples from roasted Italian chestnuts (Castanea sativa Mill.) using GC-MS
Krist S, et al.
European Food Research and Technology, 219(5), 470-473 (2004)
Sensory evaluation of black instant coffee beverage with some volatile compounds present in aromatic oil from roasted coffee
Oliveira LA, et al.
Food Sci. Technol., 29(1), 76-80 (2009)
Polydimethylsiloxane solid-phase microextraction--gas chromatography method for the analysis of volatile compounds in wines: its application to the characterization of varietal wines
Pozo-Bayon AM, et al.
Journal of Chromatography A, 922(1-2), 267-275 (2001)
Micellar electrokinetic chromatographic screening method for common sexual assault drugs administered in beverages
Bishop CS, et al.
Forensic Science International, 141(1), 7-15 (2004)