Merck
D167509
Sigma-Aldrich
3,5-二甲基异噁唑
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H7NO
CAS号:
分子量:
97.12
Beilstein:
3935337
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(C)on1
InChI
1S/C5H7NO/c1-4-3-5(2)7-6-4/h3H,1-2H3
InChI 密鑰
FICAQKBMCKEFDI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
87.8 °F - closed cup
閃點(°C)
31 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)