Merck
D102202
Sigma-Aldrich
1,4-二氟苯
≥99%
别名:
2,5-二氟苯, 对二氟苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4F2
CAS号:
分子量:
114.09
Beilstein:
1904541
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
方案
≥99%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.441 (lit.)
沸点
88-89 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Fc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI key
QUGUFLJIAFISSW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 有机半导体合成:采用1,4-二氟苯合成的6,13-二氟并五苯显示了其在电子设备用高性能有机半导体开发中的作用。该研究重点关注了该化合物在改善电子材料效率和稳定性方面的用途 (Tripp and Koert, 2020)。
  • 化学结构中的疏水性:研究了氟代苯(包括1,4-二氟苯)疏水性的逐步变化,该研究帮助我们理解其在生物和化学体系中的相互作用,这对疏水表面和材料的设计很关键 (Kumar et al., 2019)。
  • 分子配位化学:研究了在电荷分离的碱土金属阳离子的作用下以1,4-二氟苯进行芳烃和膦的配位,该研究对于在催化和材料科学领域具有潜在应用的新配位化合物的开发很关键 (Garcia et al., 2018)。
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
35.6 °F - closed cup
闪点(°C)
2.0 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)