主要文件
CLS9950215
Pyrex®一次性锥形玻璃离心管
without cap, capacity 15 mL
别名:
15 ml centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121703
NACRES:
NB.11
价格与库存信息目前不能提供
物料
borosilicate glass
conical bottom tube
无菌性
non-sterile
特点
RCF 3,000 × g
cap: no
graduations: no
without cap
包装
pack of 125
制造商/商品名称
Corning 99502-15
参数
3000 × g max. RCF
容量
15 mL
离心管长度 × 外径
126 mm × 17 mm
颜色
clear
配件
15-415 thread
适用性
suitable for (centrifugation)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
这些一次性15 mL Pyrex® 玻璃离心管由 I 型硼硅酸盐玻璃制成,配有 GPI 15-415 螺纹。它们不带盖。这些离心管设计可承受高达 3,000 RCF 的离心力,并采用方便易用的包装以在运输过程中收缩密封保护管。对于可重复使用的带 PTFE 表面橡胶衬里的酚醛螺旋盖,请参见货号 CLS999815;对于带橡胶衬里的一次性酚醛螺旋盖,请参见货号 CLS9999915。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)