主要文件
CLS7080018
Pyrex® VISTA test tube
diam. × L 18 mm × 150 mm
别名:
Corning® 70800
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121700
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
neck (Beaded rim)
round bottom tube
无菌性
non-sterile
特点
graduations: no
包装
case of 200
制造商/商品名称
Corning 70800-18
直径× 长度
18 mm × 150 mm
体积
27 mL
颜色
clear
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)