主要文件
CLS56401
带 Pyrex® ST 塞子的 Pyrex® 容量瓶
capacity 1 mL
别名:
Corning® 5640
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
物料
borosilicate glass
long
塞子尺寸
8
无菌性
non-sterile
特点
class A
closure type ST stopper
包装
case of 12
制造商/商品名称
Corning 5640-1
tol. measuring range
0.01 mL
容量
1 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
机器吹制的瓶身与沉珠厚管颈很好的密封在一起,以增加强度,1mL 和 2mL 的容量为试管形状。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)