Key Documents
CLS563010
Pyrex® 微容量瓶,Pyrex® ST 塞子
capacity 10 mL
别名:
Corning® 5630
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
long
栓塞尺寸
9
無菌
non-sterile
特點
class A
closure type ST stopper
包裝
case of 12
製造商/商標名
Corning 5630-10
tol. measuring range
0.02 mL
容量
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
六边形底部。按照微量化学仪器委员会、ACS 分析化学部的建议设计,参考标准:ASTM 237。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.