主要文件
CLS55802
Pyrex® class A volumetric flask without snap cap
capacity 2 mL
别名:
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks, Corning® 5580
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
long
无菌性
non-sterile
特点
cap: no
class A
包装
case of 12
pack of 6
制造商/商品名称
Corning 5580-2
tol. measuring range
0.015 mL
容量
2 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength. Test tube shaped.
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)