liquid
SMILES字符串
CC(=C)C(C)=O
InChI
1S/C5H8O/c1-4(2)5(3)6/h1H2,2-3H3
InChI key
ZGHFDIIVVIFNPS-UHFFFAOYSA-N
其他说明
请注意,Sigma-Aldrich将本品作为一系列特殊化学品的一部分提供给早期发现研究人员。Sigma-Aldrich不收集本品的分析数据。买方承担确认产品特性和/或纯度的责任。所有销售均为最终销售。
尽管SIGMA-ALDRICH的标准条款和条件以及SIGMA-ALDRICH和买方之间的协议中包含所有合同条款,但无论是在法律、交易过程、执行过程中的行为、以及贸易或其他方面的使用等过程中,SIGMA-ALDRICH按“原样”销售此产品并且并对此产品不作任何陈述或担保,包括:(A)适销性担保;(B)特定用途适用性担保;或(C)未侵犯第三方知识产权担保。
尽管SIGMA-ALDRICH的标准条款和条件以及SIGMA-ALDRICH和买方之间的协议中包含所有合同条款,但无论是在法律、交易过程、执行过程中的行为、以及贸易或其他方面的使用等过程中,SIGMA-ALDRICH按“原样”销售此产品并且并对此产品不作任何陈述或担保,包括:(A)适销性担保;(B)特定用途适用性担保;或(C)未侵犯第三方知识产权担保。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
48.2 °F - closed cup
闪点(°C)
9 °C - closed cup