Merck
C26003
Sigma-Aldrich
2-氯三氟甲苯
99%
别名:
1-氯-2-(三氟甲基)苯, 邻氯三氟甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4CF3
CAS号:
分子量:
180.55
Beilstein:
510993
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
152 °C (lit.)
密度
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClF3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
InChI 密鑰
DGRVQOKCSKDWIH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
135.5 °F
閃點(°C)
57.5 °C