蒸汽密度
3 (vs air)
蒸汽壓力
1.78 psi ( 20 °C)
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
124-126 °C (lit.)
密度
1.193 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClCC#N
InChI
1S/C2H2ClN/c3-1-2-4/h1H2
InChI 密鑰
RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
氯乙腈可用于:
- 合成含腈基官能化咪唑鎓盐的离子液体
- 合成氰甲基十二烷基三硫代碳酸酯,一种可逆的加成-断裂链转移(RAFT)剂。
- 作为烷基化试剂,合成三唑基噻唑衍生物,用作抗结核药。
- 作为光Meerwein加成反应的试剂,用于烯烃的氨基芳基化。
- 作为酯化剂,合成具有细胞毒性的天然产物 apicularenA。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
129.2 °F
閃點(°C)
54 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Total synthesis of (-)-apicularen A.
Journal of the American Chemical Society, 126(8), 2425-2430 (2004)
The photoredox-catalyzed Meerwein addition reaction: intermolecular amino-arylation of alkenes.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 53(3), 725-728 (2014)
Thiocarbonylthio end group removal from RAFT-synthesized polymers by radical-induced reduction.
Macromolecules, 40(13), 4446-4455 (2007)
Synthesis of new S-derivatives of clubbed triazolyl thiazole as anti-Mycobacterium tuberculosis agents.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 15(12), 3997-4008 (2007)
Synthesis and characterization of ionic liquids incorporating the nitrile functionality.
Inorganic Chemistry, 43(6), 2197-2205 (2004)