Merck
C19406
Sigma-Aldrich
氯乙醛缩二甲醇
98%
别名:
2-氯-1,1-二甲氧基乙烷, 二甲基氯乙缩醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2CH(OCH3)2
CAS号:
分子量:
124.57
Beilstein:
1733700
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
128-130 °C (lit.)
密度
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(CCl)OC
InChI
1S/C4H9ClO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
CRZJPEIBPQWDGJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
84.2 °F - closed cup
閃點(°C)
29 °C - closed cup