Key Documents
BR90438
BRAND®采样斗,带倾口
capacity 100 mL, D × H 55 mm × 65 mm
别名:
PTFE, 采样吸头
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104118
NACRES:
NB.51
材料
PTFE
製造商/商標名
BRAND 90438
直徑 × 高度
55 mm × 65 mm
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
With reinforced rim and spout. PTFE handle with steel core.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1