主要文件
BR781535
Brand®1.2 ML试管架
strip of 8 caps, polyethylene (cap)
别名:
样品储存, 盖子, 管架, 试管, 配件
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122804
NACRES:
NB.22
物料
polyethylene (cap)
polypropylene (tubes and rack)
无菌性
non-sterile
特点
strip of 8 caps
包装
pack of 120
制造商/商品名称
BRAND 781535
容量
1.2 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase and Pyrogens
法律信息
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)