主要文件
BR780772
BRAND®螺口盖,带防篡改螺口盖,适用于微量管
green
别名:
大管,带螺口盖, 微量离心管, 螺口盖, 试管, 配件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.11
材料
green
polypropylene
包裝
pack of 1000 ea
製造商/商標名
BRAND 780772
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Applications: -196 °C to +121 °C.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)