主要文件
BR780608
BRAND® 0.5 mL试管转接头,适用于微量离心管架780605
别名:
微量离心管, 架子, 试管, 配件
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122804
NACRES:
NB.11
物料
polypropylene
包装
pack of 20 ea
制造商/商品名称
BRAND 780608
技术
cryopreservation: suitable
一般描述
微量离心管架可以放入内嵌小室,即可容纳0.5 mL的微量离心管。容易永久组装。
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)