Key Documents
BR23724
BRAND®备用滴定管,适用于自动滴定管,Dr. Schilling刻度
size 50 mL, amber
别名:
Dr. Schilling刻度, SILBERBRAND, 滴定管, 自动滴定管, 配件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121808
NACRES:
NB.43
材料
AR-Glass
amber
描述
SILBERBRAND
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 23724
長度
580 mm
尺寸
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)