主要文件
BR144386
BRAND®塞子
red rubber, H 20 mm, top diam. 18 mm
别名:
塞子
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122500
NACRES:
NB.35
物料
red rubber
包装
pack of 25 ea
制造商/商品名称
BRAND 144386
高度
20 mm
底部直径
14 mm
顶部直径
18 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
The BRAND® stopper is made from natural rubber (NR) and is available in a vibrant red color. This stopper provides an effective sealing solution for various laboratory applications.
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)