主要文件
BAF424002121
Scienceware® Lab Companion圆形真空干燥器
volume 10 L, clear polycarbonate, pack of 1 ea
别名:
Desiccator, Desiccator cabinet, Vacuum Bell Jar, Vacuum Desiccator
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104510
NACRES:
NB.43
价格与库存信息目前不能提供
物料
clear polycarbonate
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Bel-Art F42400-2121
体积
10 L
10000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
这些高质量的真空干燥器提供的真空完整性持续时间比普通真空干燥器长三倍,从而促使较低的维护,也更加安心。能够在室温下保持29 in.-Hg真空超过72小时,它们保持气密性,允许长期可靠地储存或实验。Viton®三通阀提供一致和均匀的真空抽吸、真空释放或气体交换。
透明的聚碳酸酯结构耐用,易于清洁,耐化学腐蚀,并可快速可视化干燥器内容物。琥珀色UV阻断模式阻断100%的UVA,B和C光,以最大程度地减少光敏样品的损坏或变色。
可提供柜式和圆形样式,全部型号包括干燥剂托盘(干燥剂单独出售)。
  • 通过在装置顶部内置模拟真空计简化真空水平检查
  • 高质量的硅胶O型环和特殊设计的锁环,具有优秀的真空能力,几乎没有泄漏
  • 当真空不使用时,锁环固定上半部和下半部;在移动装置时提供额外的便利和安全
  • 六种模式可供选择;在透明或UV琥珀色阻断中6、10和20 L内部体积
法律信息
Lab Companion is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Questions
  1. What are the dimensions for the following products: BAF424002121-1EA (10L) and BAF424002241-1EA (20L)?
    1 answer
    1. The dimensions of the vacuum desiccator mentioned are as follows:
      •BAF424002121-1EA, Scienceware® Lab Companion™ round vacuum desiccator: 35.3 x 40.0cm (13⅞ x 15¾”)
      •BAF424002241-1EA, Scienceware® Lab Companion™ round vacuum desiccator: 42.7 x 47.5cm (16¾ x 18¾”)