Merck
B70202
Sigma-Aldrich
4-溴异喹啉
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H6BrN
CAS号:
分子量:
208.05
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
crystals
沸点
280-285 °C (lit.)
mp
40-43 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Brc1cncc2ccccc12
InChI
1S/C9H6BrN/c10-9-6-11-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-6H
InChI key
SCRBSGZBTHKAHU-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)