Merck
ALD00212
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzenesulfonyl fluoride
95% (GC)
别名:
3-Bromobenzenesulfonyl fluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4BrFO2S
CAS号:
分子量:
239.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
liquid
化驗:
95% (GC)
品質等級
化驗
95% (GC)
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: click chemistry
折射率
n/D 1.5392
密度
1.7355 at 25 °C
SMILES 字串
O=S(C1=CC=CC(Br)=C1)(F)=O
InChI
1S/C6H4BrFO2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H
InChI 密鑰
LELPUBDFQNSHLE-UHFFFAOYSA-N
應用
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)