Merck
A57406
Sigma-Aldrich
4-氨基-6-羟基-2-巯基嘧啶 一水合物
98%
别名:
2-巯基-4-氨基-6-羟基嘧啶 一水合物, 6-氨基-2-硫尿嘧啶 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H5N3OS · H2O
CAS号:
分子量:
161.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
crystals
mp
>300 °C (lit.)
SMILES字符串
O.NC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C4H5N3OS.H2O/c5-2-1-3(8)7-4(9)6-2;/h1H,(H4,5,6,7,8,9);1H2
InChI key
BWYGMIYEADAIGW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)