Merck
95254
Sigma-Aldrich
双(2-溴乙基)醚
technical, ≥95% (GC)
别名:
2-Bromoethyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8Br2O
CAS号:
分子量:
231.91
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
等级
technical
质量水平
方案
≥95% (GC)
表单
liquid
官能团
bromo
ether
SMILES字符串
BrCCOCCBr
InChI
1S/C4H8Br2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
InChI key
FOZVXADQAHVUSV-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
185.0 °F
闪点(°C)
85 °C
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)