936626
Fmoc-Val-Cit-PAB-PNP
≥95%
别名:
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-[[[(4-nitrophenoxy)carbonyl]oxy]methyl]phenyl]-L-ornithinamide (ACI), L-Ornithinamide, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-[[[(4-nitrophenoxy)carbonyl]oxy]methyl]phenyl]- (9CI, ACI)
化驗
≥95%
形狀
powder or crystals
顏色
Off White to Yellow to Beige
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C(OC(N[C@H](C(N[C@H](C(NC1=CC=C(COC(OC2=CC=C(N(=O)=O)C=C2)=O)C=C1 )=O)CCCNC(N)=0)=O)C(C)C)=O)C3C=4C(C=5C3-CC-CC5)=CC-CC4
InChI
1S/C40H42N6O10/c1-24(2)35(45-39(50)54-23-33-31-10-5-3-8-29(31)30-9-4-6-11-32(30)33)37(48)44-34(12-7-21-42-38(41)49)36(47)43-26-15-13-25(14-16-26)22-55-40(51)56-28-19-17-27(18-20-28)46(52)53/h3-6,8-11,13-20,24,33-35H,7,12,21-23H2,1-2H3,(H,43,47)(H,44,48)(H,45,50)(H3,41,42,49)/t34-,35-/m0/s1
InChI 密鑰
USMYACISHVPTHK-PXLJZGITSA-N
應用
特點和優勢
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门