Merck
925063
Sigma-Aldrich
碳酸银
Technipur®, ≥99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ag2CO3
CAS号:
分子量:
275.75
Beilstein:
6936654
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
≥99% trace metals basis
mp
210 °C (dec.) (lit.)
密度
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Silver carbonate can be used to enhance the electrical conductivity of polystyrene based composite, which could be used in aerospace industry for anti-static applications.
法律資訊
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Recent Review on Nanofluid/Nanocomposites for Solar Energy Storage.
Rashid F L, et al.
International Journal of Scientific & Engineering Research, 3(4), 780-789 (2020)