等級
purum p.a.
品質等級
化驗
≥99.0% (AT)
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: silver
mp
210 °C (dec.) (lit.)
密度
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES 字串
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
商品
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
银纳米材料具有独特的物理、化学以及光学性质,目前正在用于各种的生物应用。