Merck
92468
Sigma-Aldrich
丙烯脲
≥98.0%
别名:
3,4,5,6-四氢-2(1H)-嘧啶酮, 三亚甲基脲
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8N2O
CAS号:
分子量:
100.12
Beilstein:
107758
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0%
表单
crystals
mp
263-267 °C (lit.)
264-267 °C
SMILES字符串
O=C1NCCCN1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-4-5-2-1-3-6-4/h1-3H2,(H2,5,6,7)
InChI key
NQPJDJVGBDHCAD-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
WGK
WGK 1
闪点(°F)
316.4 °F - closed cup
闪点(°C)
158 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)