Merck
920320
Sigma-Aldrich
乙酸锂
greener alternative
anhydrous, 99.9% trace metals basis
别名:
″醋酸,锂盐″, 乙酸锂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
LiOOCCH3
CAS号:
分子量:
65.99
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
方案:
99.9% trace metals basis
等级:
anhydrous
表单:
powder
等级
anhydrous
质量水平
方案
99.9% trace metals basis
表单
powder
环保替代产品特性
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
283-285 °C (lit.)
环保替代产品分类
SMILES字符串
[Li+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Li/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
XIXADJRWDQXREU-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
我们竭诚为您带来符合一项或多项绿色化学12项原则要求的绿色替代产品。该产品为增强型,提高了能源效率。点击此处以获取更多信息。
应用
乙酸锂可用于:
  • 作为可充电锂电池中“water-in-bisalt”电解质的添加剂。有助调节电解质的正极大小和成分,影响它的导电性、稳定性和整体电化学性质。
  • 作为组分用于制作固体聚合物电解质。可提高聚合物电解质作为锂离子电池隔膜时的离子导电性和电化学性质。
  • 作为组分用于开发固态超级电容器的纳米聚合物电解质。
乙酸锂可用于制作含有锂的钙钛矿薄膜。此外,乙酸锂还可用于生产锂离子电池的薄膜电极,例如尖晶石Li4Ti5O12
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Preparation of La0.5Li0.5TiO3 perovskite thin films by the sol-gel method.
Kitaoka K, et al
J. Mater. Sci., 32(8), 2063-2070 (1997)
Nanocrystalline LiMn2O4 thin film cathode material prepared by polymer spray pyrolysis method for Li-ion battery
Karthick S N, et al.
J. Alloy Compounds, 489(2), 674-677 (2010)
Li4Ti5O12 thin-film electrodes by sol?gel for lithium-ion microbatteries.
Mosa J, et al.
Journal of Power Sources, 244(15), 482-487 (2013)
Sol−gel preparation and characterization of perovskite lanthanum lithium titanate.
Popovici C,et al.
J. Mater. Sci., 42, 3373-3377 (2007)