Merck
919756
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine-(phenyl-3,5-13C2,2,4,6-d3)
≥90 atom % D ((at position 4)), ≥95 atom % 13C, ≥70 atom % D ((at position 2,6)), ≥90% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C2C7D3H8NO2
分子量:
170.19
分類程式碼代碼:
12352112
同位素純度
≥95 atom % 13C
≥70 atom % D ((at position 2,6))
≥90 atom % D ((at position 4))
化驗
≥90% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+5
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)