主要文件
917761
Sigma-Aldrich
Stainless steel dispensing tips
23G, 0.50″, 50/box
别名:
3d bioprinting consumables, Blunt needle
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
42182011
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
描述
Stainless steel dispensing tips, 23 gauge, 0.50″, orange, 50/box
应用
Stainless steel dispensing tips are 23 gauge blunt needles.The tips are free of flash, burrs, and contaminants.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)